6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53314-1G PC53314-250MG
APOSPC53314-1GEA 279 CHF
APOSPC53314-1G APOSPC53314-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₃BrF₄O₂
MW: 274,995 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28740790
CAS-Nummer: 1805580-01-1