1-(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)-4-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53275-1G PC53275-250MG
APOSPC53275-1GEA 627 CHF
APOSPC53275-1G APOSPC53275-250MG
1-(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)-4-nitrobenzene
1-(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)-4-nitrobenzene
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
MW: 284,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29912987
CAS-Nummer: 2091158-96-0