5-Fluoro-2-iodoanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Fluoro-1-iodo-2-methoxybenzene
PC53271-1G PC53271-5G
APOSPC53271-1GEA 145 CHF
APOSPC53271-1G APOSPC53271-5G
5-Fluoro-2-iodoanisole
5-Fluoro-2-iodoanisole
Formel: C₇H₆FIO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18396916
CAS-Nummer: 450-90-8