Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53259-250MG
PC53259-500MG
PC53259-100MG
APOSPC53259-250MGEA
272
CHF
APOSPC53259-250MG
APOSPC53259-500MG
APOSPC53259-100MG
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Formel:
C₈H₈FNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28798350 CAS-Nummer: 1803821-90-0 |