2,6-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53258-1G PC53258-5G PC53258-10G
APOSPC53258-1GEA 36.7 CHF
APOSPC53258-1G APOSPC53258-5G APOSPC53258-10G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde
2,6-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Cl₂FO
MW: 193,003 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20526366
CAS-Nummer: 1182709-86-9