3-Amino-6-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-(Trifluoromethoxy)pyridin-3-amine
PC53248-100MG PC53248-1G PC53248-250MG
APOSPC53248-100MGEA 0 CHF
APOSPC53248-100MG APOSPC53248-1G APOSPC53248-250MG
3-Amino-6-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
3-Amino-6-(trifluoromethoxy)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂O
MW: 178,112 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07374879
CAS-Nummer: 135900-33-3