1-(4-Nitrophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,2,2-Trifluoro-1-(4-nitrophenyl)ethanol
PC53231-1G
PC53231-250MG
PC53231-5G
APOSPC53231-1GEA
347
CHF
APOSPC53231-1G
APOSPC53231-250MG
APOSPC53231-5G
1-(4-Nitrophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(4-Nitrophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Formel:
C₈H₆F₃NO₃ MW: 221,133 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16615353 CAS-Nummer: 241127-76-4 |