HFPO octamer alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro(2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-oxatetracosan-1-ol), Monohydroxy perfluoropolyether
PC53216-1G PC53216-5G
APOSPC53216-1GEA 428 CHF
APOSPC53216-1G APOSPC53216-5G
HFPO octamer alcohol
HFPO octamer alcohol
Formel: C₂₄H₃F₄₇O₈
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28054285
CAS-Nummer: 1980064-28-5