3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53203-1G PC53203-250MG
APOSPC53203-1GEA 258 CHF
APOSPC53203-1G APOSPC53203-250MG
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Formel: C₇H₆FNO₄S
MW: 219,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21602650
CAS-Nummer: 244606-37-9