3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53198-1G
PC53198-250MG
PC53198-5G
APOSPC53198-1GEA
181
CHF
APOSPC53198-1G
APOSPC53198-250MG
APOSPC53198-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₄BrF₃O₂ MW: 269.015 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16606443 CAS-Nummer: 1227605-02-8 |