[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC53187-25G
APOSPC53187-25GEA
186
CHF
APOSPC53187-25G
[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
Formel:
C₇H₇F₃N₂O·ClH MW: 228,599 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02671043 CAS-Nummer: 133115-55-6 |