Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53184-1G PC53184-5G
APOSPC53184-1GEA 219 CHF
APOSPC53184-1G APOSPC53184-5G
Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Formel: C₆H₂BF₆·K
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09993498
CAS-Nummer: 267006-28-0