2,6-Difluoro-3,5-dinitrotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53183-1G PC53183-250MG
APOSPC53183-1GEA 610 CHF
APOSPC53183-1G APOSPC53183-250MG
2,6-Difluoro-3,5-dinitrotoluene
2,6-Difluoro-3,5-dinitrotoluene
Formel: C₇H₄F₂N₂O₄
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16620286
CAS-Nummer: 112822-76-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III