4-Fluoro-1-butanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53179-10G PC53179-1G PC53179-5G
APOSPC53179-10GEA 161 CHF
APOSPC53179-10G APOSPC53179-1G APOSPC53179-5G
4-Fluoro-1-butanol
4-Fluoro-1-butanol
Formel: C₄H₉FO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00039555
CAS-Nummer: 372-93-0
UN: 1993
ADR: 3,III