2-Amino-4,6-difluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53175-1G PC53175-5G
APOSPC53175-1GEA 94 CHF
APOSPC53175-1G APOSPC53175-5G
2-Amino-4,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Amino-4,6-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13178245
CAS-Nummer: 190011-84-8