2-Fluoropropanedioic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC53171-1G PC53171-250MG
APOSPC53171-1GEA 393 CHF
APOSPC53171-1G APOSPC53171-250MG
2-Fluoropropanedioic acid 95%
2-Fluoropropanedioic acid
Formel: C₃H₃FO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19228375
CAS-Nummer: 473-87-0
UN: 3261
ADR: 8,III