2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC53167-1G PC53167-5G
APOSPC53167-1GEA 186 CHF
APOSPC53167-1G APOSPC53167-5G
2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
Formel: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190,56 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23135899
CAS-Nummer: 350-20-9