4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53163-1G
PC53163-5G
APOSPC53163-1GEA
94
CHF
APOSPC53163-1G
APOSPC53163-5G
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₅FO₂ MW: 140,112 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11110190 CAS-Nummer: 103438-85-3 |