2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetic acid
PC53149-1G
PC53149-5G
APOSPC53149-1GEA
280
CHF
APOSPC53149-1G
APOSPC53149-5G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
Formel:
C₉H₆F₂O₄ MW: 216,138 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09925076 CAS-Nummer: 398156-38-2 |