2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53131-1G PC53131-5G PC53131-25G
APOSPC53131-1GEA 38.3 CHF
APOSPC53131-1G APOSPC53131-5G APOSPC53131-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166,109 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11849938
CAS-Nummer: 1214328-20-7