6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53129-1G
PC53129-250MG
PC53129-100MG
APOSPC53129-1GEA
337
CHF
APOSPC53129-1G
APOSPC53129-250MG
APOSPC53129-100MG
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline 97%
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₄BrClFN MW: 260,49 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09861346 CAS-Nummer: 1019016-66-0 |