5-Bromo-2,4-difluorophenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53121-1G
PC53121-250MG
PC53121-5G
APOSPC53121-1GEA
126
CHF
APOSPC53121-1G
APOSPC53121-250MG
APOSPC53121-5G
5-Bromo-2,4-difluorophenol 95+%
5-Bromo-2,4-difluorophenol
Formel:
C₆H₃BrF₂O MW: 208,988 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD20231458 CAS-Nummer: 355423-48-2 |