3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53111-1G PC53111-250MG
APOSPC53111-1GEA 905 CHF
APOSPC53111-1G APOSPC53111-250MG
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₂BrF₅O
MW: 288.997 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29036692
CAS-Nummer: 1980053-04-0