3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53104-1G
PC53104-250MG
APOSPC53104-1GEA
488
CHF
APOSPC53104-1G
APOSPC53104-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Formel:
C₆H₃BrFNO₃ MW: 235,995 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28740343 CAS-Nummer: 1807155-63-0 |