1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecan-1-ol 85%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53099-1G PC53099-250MG PC53099-5G
APOSPC53099-1GEA 506 CHF
APOSPC53099-1G APOSPC53099-250MG APOSPC53099-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecan-1-ol 85%
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecan-1-ol
Formel: C₁₄H₅F₂₅O
MW: 664,149 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792520
CAS-Nummer: 39239-77-5