2,4-Difluoro-5-iodoanisole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,5-Difluoro-2-iodo-4-methoxybenzene
PC53097-1G
PC53097-5G
APOSPC53097-1GEA
262
CHF
APOSPC53097-1G
APOSPC53097-5G
2,4-Difluoro-5-iodoanisole
2,4-Difluoro-5-iodoanisole
Formel:
C₇H₅F₂IO MW: 270.015 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28986200 CAS-Nummer: 1936250-49-5 |