Perfluorobutyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane
PC5309-5G
PC5309-1G
APOSPC5309-5GEA
219
CHF
APOSPC5309-5G
APOSPC5309-1G
Perfluorobutyl bromide 97%
Perfluorobutyl bromide
Formel:
C₄BrF₉ MW: 298.932 g/mol Siedepunkt: 43…44 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082622 CAS-Nummer: 375-48-4 |