5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53081-1G
PC53081-250MG
APOSPC53081-1GEA
87
CHF
APOSPC53081-1G
APOSPC53081-250MG
5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Formel:
C₉H₉FO MW: 152,166 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD25994491 CAS-Nummer: 1402666-87-8 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)