Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53075-1G PC53075-10G
APOSPC53075-1GEA 34.8 CHF
APOSPC53075-1G APOSPC53075-10G
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Formel: C₈H₇BF₃O·K
MW: 226,045 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368352
CAS-Nummer: 854906-74-4