4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53061-1G PC53061-250MG PC53061-5G
APOSPC53061-1GEA 131 CHF
APOSPC53061-1G APOSPC53061-250MG APOSPC53061-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile 95%
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NO
MW: 187,119 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18394957
CAS-Nummer: 954388-59-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III