17-Bromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoroheptadecane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53054-1G PC53054-250MG
APOSPC53054-1GEA 471 CHF
APOSPC53054-1G APOSPC53054-250MG
17-Bromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoroheptadecane
17-Bromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoroheptadecane
Formel: C₁₇H₂₂BrF₁₃
MW: 553,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28963748
CAS-Nummer: 155401-47-1