Perfluoro(3-ethylpentane)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,5-Undecafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)pentane, Flutec PP70
PC53050-1G
PC53050-5G
APOSPC53050-1GEA
114
CHF
APOSPC53050-1G
APOSPC53050-5G
Perfluoro(3-ethylpentane)
Perfluoro(3-ethylpentane)
Formel:
C₇F₁₆ MW: 388,049 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28900770 CAS-Nummer: 2690-05-3 |