2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC53048-1G PC53048-5G
APOSPC53048-1GEA 617 CHF
APOSPC53048-1G APOSPC53048-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₅F₄IO₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28963744
CAS-Nummer: 1935452-03-1
UN: 3265
ADR: 8,III