2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: [2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC53037-1G PC53037-250MG
APOSPC53037-1GEA 1400 CHF
APOSPC53037-1G APOSPC53037-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅F₅O
MW: 212.117 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28897197
CAS-Nummer: 1936257-01-0