6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53032-1G
PC53032-250MG
APOSPC53032-1GEA
488
CHF
APOSPC53032-1G
APOSPC53032-250MG
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₄F₄N₂ MW: 204,124 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28155024 CAS-Nummer: 1360936-21-5 |