5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-β,β,β,4-tetrafluorophenetole
PC53030-1G PC53030-5G
APOSPC53030-1GEA 219 CHF
APOSPC53030-1G APOSPC53030-5G
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formel: C₈H₇F₄NO
MW: 209.141 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08699546
CAS-Nummer: 334929-99-6