3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, tech
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53023-1G
PC53023-5G
APOSPC53023-1GEA
240
CHF
APOSPC53023-1G
APOSPC53023-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, tech
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Formel:
C₆H₄BrClFN MW: 224,458 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28140550 CAS-Nummer: 1702023-23-1 |