3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
PC53018-1G PC53018-250MG PC53018-5G
APOSPC53018-1GEA 348 CHF
APOSPC53018-1G APOSPC53018-250MG APOSPC53018-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrClFI
MW: 335,34 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28140548
CAS-Nummer: 1820649-92-0