3-Bromo-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromo-1,3,5-trifluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-1,3,5-trifluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC53015-1G
PC53015-5G
APOSPC53015-1GEA
251
CHF
APOSPC53015-1G
APOSPC53015-5G
3-Bromo-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
3-Bromo-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Formel:
C₇HBrF₆ MW: 278,977 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28140547 CAS-Nummer: 844439-00-5 |