2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Ethynylphenyl trifluoromethyl ether, 1-Ethynyl-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC53008-5G
PC53008-1G
PC53008-250MG
APOSPC53008-5GEA
262
CHF
APOSPC53008-5G
APOSPC53008-1G
APOSPC53008-250MG
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 95+%
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formel:
C₉H₅F₃O MW: 186,131 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03839994 CAS-Nummer: 886363-40-2 UN: 1993 ADR: 3,III |