3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530054-1G PC530054-250MG PC530054-500MG
APOSPC530054-1GEA 195 CHF
APOSPC530054-1G APOSPC530054-250MG APOSPC530054-500MG
3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline 97%
3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline
Formel: C₁₆H₂₄FN₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23701381
CAS-Nummer: 1000053-23-5