(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propan-1-ol
PC530051-1G
PC530051-250MG
APOSPC530051-1GEA
695
CHF
APOSPC530051-1G
APOSPC530051-250MG
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol
Formel:
C₉H₁₂FNO MW: 169,196 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17214664 CAS-Nummer: 938462-29-4 |