(S)-b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530050-1G
PC530050-250MG
PC530050-500MG
APOSPC530050-1GEA
1050
CHF
APOSPC530050-1G
APOSPC530050-250MG
APOSPC530050-500MG
(S)-b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzenepropanol
Formel:
C₁₀H₁₂F₃NO MW: 219,204 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17214661 CAS-Nummer: 938462-26-1 |