(R)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530049-1G
PC530049-250MG
PC530049-500MG
APOSPC530049-1GEA
1050
CHF
APOSPC530049-1G
APOSPC530049-250MG
APOSPC530049-500MG
(R)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
(R)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol
Formel:
C₉H₁₂FNO MW: 169,196 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17214640 CAS-Nummer: 348619-91-0 |