b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530044-1G PC530044-250MG PC530044-500MG
APOSPC530044-1GEA 940 CHF
APOSPC530044-1G APOSPC530044-250MG APOSPC530044-500MG
b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-fluorobenzenepropanol
Formel: C₉H₁₂FNO
MW: 169,196 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09744986
CAS-Nummer: 35373-68-3