2-Amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530042-1G PC530042-500MG
APOSPC530042-1GEA 838 CHF
APOSPC530042-1G APOSPC530042-500MG
2-Amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride
Formel: C₈H₉F₂NO·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09831938
CAS-Nummer: 51337-06-5