4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530027-1G PC530027-500MG
APOSPC530027-1GEA 140 CHF
APOSPC530027-1G APOSPC530027-500MG
4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆FN·ClH
MW: 229.721 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09787475
CAS-Nummer: 193357-26-5
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable