4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Bromoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
PC530024-1G PC530024-5G
APOSPC530024-1GEA 92.3 CHF
APOSPC530024-1G APOSPC530024-5G
4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
4-Trifluoromethylphenethyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃
MW: 253.059 g/mol
Dichte: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10567022
CAS-Nummer: 130365-87-6