(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroacrolein, (2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroacrylaldehyde
PC53002-1G PC53002-5G
APOSPC53002-1GEA 166 CHF
APOSPC53002-1G APOSPC53002-5G
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal 95%
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal
Formel: C₇H₁₂FNO
MW: 145,175 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD18633001
CAS-Nummer: 152873-64-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III