4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530019-1G
PC530019-250MG
APOSPC530019-1GEA
784
CHF
APOSPC530019-1G
APOSPC530019-250MG
4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid 97%
4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid
Formel:
C₁₄H₁₁FO₂ MW: 230,234 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03426493 CAS-Nummer: 327107-49-3 |